Learn More
3M™ Versaflo™ Innenkragen für PAPR der Serie M-400
Der Innenkragen lässt sich per Reißverschluss an allen Mänteln der Versaflo™ M-Serie befestigen und bietet eine bequeme Atemschutzdichtung für Helme der Serie M-400.
Marke: 3M™ 7100137832
42.65 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der M-444 Innenkragen ist ein erforderlicher Teil des M-400 Systems.Spezifikation
Schwarz | |
Innenkragen | |
Mäntel für M-400 Helm |
Wiederverwendbar | |
Reinigung, Elektrik, Instandhaltung, Lackieren, Schleifen, Schweißen | |
M-444 |