Learn More
3M™ Versaflo™ Versaflo Atemschutzmaske der Serie M-300 mit Helm
Bietet Atemschutz und eingeschränkten Kopf- und Augenschutz
Marke: 3M™ 7000104036
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Anwendungen:
- Automobilbranche, Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Metallproduktion und -herstellung
- Militärische Wartung
- Reparatur und Betrieb
- Pharmazeutik
- Transport
Spezifikation
25 | |
Schwarz | |
Schutzhelmeinheit | |
M-300 elektrisch betriebenes Atemgerät mit Luftreinigung | |
Polycarbonat | |
Unsteril | |
Premium Visor and Faceseal | |
346 x 346 x 254 mm | |
346 mm | |
346 mm | |
254 mm | |
832 g |
CE Approved, EN 12941 TH2/TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001, EN 397 | |
Flame-resistant Polyester | |
Assemblierung, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifenstrahlen, Fahrzeugbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, militärische Instandhaltung, Reparatur und Betrieb, Pharmazie, Transport | |
Premium-Visier und Gesichtsschutz | |
Gehäuse M-307 | |
Textile | |
Ja | |
13.6 in. | |
13.6 in. | |
9,6 in. | |
1.8 lb. |