Learn More
3M™ 6000 Serie wiederverwendbares Halb-Gesichtsstück
Vereint die Eigenschaften von wiederverwendbaren und Einweg-Atemschutzmasken und gewährleistet so einen wirksamen Schutz. 3M™ Atemschutzhalbmasken der Serie 6000 sind kostengünstig, wartungsfreundlich, anwenderfreundlich und extrem leicht.
Marke: 3M™ 7000146849
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfrage kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen und die Versand-, bzw. Liefertermine sind möglicherweise nicht akkurat.
Includes: Wiederverschließbarer Lagerungsbeutel.
Requires : Für die Gesichtsmaske sind kompatible Kartuschen und/oder Filter erforderlich. (Separat erhältlich.)
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Combines features of both reusable and disposable respirators to provide effective protection. 3M™ Half Face Mask Respirator 6000 Series are economical, low-maintenance, simple-to-handle, and extremely lightweight.
Wiederverwendbare Halbmasken sind wirtschaftlich, wartungsarm, einfach zu handhaben und extrem leicht. Kann zusammen mit 3M™ Supplied Air Systemen verwendet werden, um den Komfort und die Flexibilität zu erhöhen.- Das Bajonettverschlusssystem ermöglicht den Anschluss an eine breite Palette von leichten Doppelfiltern zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln
- Die Doppelfilterkonstruktion sorgt für einen geringeren Atemwiderstand
- 3M Katalognummer 6100, 6200, 6200Q, 6300, 6300Q
Bestellinformation
Testmodelle für die passende Größe dürfen nicht als Atemschutzgerät verwendet werden. Kartuschen-/Filterkombinationen sind separat erhältlich.
Certifications
NIOSH-Zulassung gemäß 42CFR84 für den Einsatz gegen eine Vielzahl von Atemgefahren bei zweckgemäßer Verwendung mit geeigneten Kartuschen und Filtern.
Compliance
NIOSH approved under 42 CFR 84 standard for use against a variety of respiratory hazards when used as designed with appropriate cartridges and filters; in Canada, CSA standard Z94.4 and applicable local government requirements must be met for approval.
Spezifikation
EN 140:1998 | |
Bajonett | |
Thermoplastisches Elastomer | |
Groß | |
Kartusche der 6000-Serie, Filter 2000-, 2200-, 7000- oder 5000-Serie, oder duales Airline-System | |
6300 |
NIOSH 42 CFR Part 84 | |
Gray | |
Halbgesichts-Atemschutzgerät | |
Assemblierung, Reinigung, Abriss, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifen, Schweißen | |
Wiederverschließbarer Lagerungsbeutel | |
4-point |