Learn More
3M™ Einweg-Schutzoverall, 4540 Serie
Click to view available options
Größe:
Small
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Beschreibung
- Die hochwertige Dual-Material-Technologie bietet sowohl schützende Leistung als auch Komfort
- Ausgezeichnete Barriere gegen Staubpartikel und bestimmte chemische Flüssigkeitsspritzer (CE-Typ 5/6)
- Weiches und leichtes, äußerst fusselarmes, laminiertes, mikroporöses Material
- Die Rückseite besteht aus atmungsaktivem SMMMS-Material für eine verbesserte Luftzirkulation und eine geringere Wärmebelastung
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte
- Dreiteilige Kapuze für verbesserte Kompatibilität mit zusätzlicher PSA
- Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit
- Antistatisch behandelt
- Fusselarm
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | 2XL |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polyethylen, Polyester/Polyethylen-Laminat |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Gestrickt |
Flaschenhalstyp | Hooded |