Learn More
Thermo Scientific™ 3D Tank Liner, Aegis™ 5-14 film, top and bottom drain
Thermo Scientific 3D Tankauskleidungen bestehen aus Aegis 5-14 Folie mit Abmessungen, die für Thermo Scientific Fässer und gängige zylindrische Tanks nach Industriestandard optimiert sind. Thermo Scientific Tankauskleidungen im Standardformat sind zwecks maximaler Rückgewinnung nach oben offen. Für zusätzliche Mobilität ist ein Rollwagen verfügbar.
Marke:  Thermo Scientific™ SH30988.03
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17880597
  • 1855.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Minimizes bioburden due to construction under sterile cGMP conditions
  • Helps eliminate post-use cleaning steps required with reusable containers, reducing cross-contamination risks and reduce cycle times
  • Facilitates hydration of powdered media and buffers, and pooling of non-sterile solutions and fluids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 L
C-Flex