Learn More
Uvex™ 3B Chem Light Chemical Protection Coveralls
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Leichtes und hochflexibles Material für hohen Tragekomfort
- Flüssigkeitsdicht
- Geräuscharmes Material
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und Silikon
- Ideal für Reinigungsarbeiten
- Mittelfingerschlaufen zum Sichern der Ärmel
- Optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussabdeckung
- Antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionskrankheiten
- Mit hautfreundlichem Vliesstoff gefüttert
- Sichere und bequeme Verschlüsse durch elastische Bänder an Kapuze, Armen und Beinen
- Elastischer Bund für optimale Passform
- Zwei-Wege-Reißverschluss
Spezifikation
Spezifikation
Größe | 3XL |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß, Gelb, Orange |
Zertifizierung/Konformität | EN 14126, EN 14605 – Typ 3B, EN 14605 – Typ 4B, ISO 13982-1 – Typ 5B, EN 13034 – Typ 6B, EN 1149-5, EN 1073-2, ISO 27065 C3 |