Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC) Block Module, 384 well
Marke:  Applied Biosystems™ A33976
6558.50 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15930443
  • 10090.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: ATC-Regelmodul
Beschreibung
Beschreibung
Platzsparendes Designmit unserer kleinsten Thermocycler-Stellfläche
  • Platzeinsparung auf der Platte durch flexible modulares Design
  • Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf der Roboterplatte
  • Verkabelungsoptionen mit 10 cm, 1 m und 3 m erhältlich
Merkmale des automatisierten Deckels und des Thermocyclers
  • Block mit 384 Vertiefungen
  • Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen freihändigen Betrieb mit Liquid Handling oder Plattenstaplern kompatibel.
  • Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung.
Serviceleistungen
27 Monate Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
< 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
1 x 384-Mikrotiterplatte mit Vollrand
Thermocycler
12,5 in.
17,9 cm
7,1 in.
4 °C bis 105 °C
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
2,8 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe)
6 kg (13,2 lb.)
Entwickelt für Roboter-Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz
Standard
100 bis 240 V
5,3 in.
13,3 cm
Beschränkte Garantie
31,7 cm
PCR
600 W
1 module
384-Well, 0,2 ml-Block