Learn More
Thermo Scientific™ Rotor mit aufschraubbarem Deckel (36 x 0,5 ml)
Maximieren Sie Ihren Durchsatz und verkürzen Sie die Wartezeit mit dem Thermo Scientific™ 36 x 0,5 ml-Rotor.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003436
Artikelnummer. 10330293
  • 1125.60 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Maximieren Sie Ihren Durchsatz und verkürzen Sie die Wartezeit. Der Thermo Scientific™ 36 x 0,5 ml Rotor verfügt über einen aufschraubbaren Deckel, und nimmt 0,5 ml-Mikroröhrchen oder PCR-Röhrchen auf.
Spezifikationen:
  • Kapazität: 36 × 0,5 ml
  • Max. Drehzahl/RZB: 14.800 U/min/19.300 × g
Bestellinformationen:
Ersatzdeckel sind gesondert erhältlich; Rotorkörper (75003436 und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Ersatzdeckel sind unter 75003406 zu bestellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ IEC MicroCL 21/21R Mikrozentrifugen-Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotor mit aufschraubbarem Deckel (36 x 0,5 ml)
Rotor
19.300 × g
7,9 cm
7 mm
45°
Technisches Polymer
36 x 0,5 ml
14.800 U/min
5,0 cm
Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico und Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R Zentrifugen
Nein
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.