missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nalgene 32 oz. Wide Mouth Sustain
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17110056
Click to view available options
Farbe:
Aubergine
Cerulean
Granatapfel
Melone

A 32 oz. wide mouth bottle made with 50% recycled content. This next generation bottle delivers high quality, leak-proof, and BPA/BPS-free features for life's everyday adventures.

  • Nachhaltigkeit in Ihren Händen
  • Aus dem neuen Nalgene Harz, durch Recycling der nächsten Generation, das für die Deponie vorgesehene Kunststoffe in BPA/BPS-freien Flaschen mit hervorragendem Materialverhalten verwandelt
  • Die Nalgene Sustain-Produktlinie besteht zu 50 % aus zertifiziert recyceltem Material, und senkt so die Verwendung fossiler Brennstoffe und die Treibhausgasemissionen enorm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 946 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Cerulean
Material Kunststoff
Öffnung Weit
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'