Learn More
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Sustain
Click to view available options
Farbe:
Aubergine
Cerulean
Granatapfel
Melone
Beschreibung
- Nachhaltigkeit in Ihren Händen
- Aus dem neuen Nalgene Harz, durch Recycling der nächsten Generation, das für die Deponie vorgesehene Kunststoffe in BPA/BPS-freien Flaschen mit hervorragendem Materialverhalten verwandelt
- Die Nalgene Sustain-Produktlinie besteht zu 50 % aus zertifiziert recyceltem Material, und senkt so die Verwendung fossiler Brennstoffe und die Treibhausgasemissionen enorm
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 946 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
Farbe | Aubergine |
Material | Kunststoff |
Öffnung | Weit |