missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nalgene 32 oz. Narrow Mouth Bottle

Artikelnummer. 17170056
Click to view available options
Farbe:
Blau
Forellengrün
Gischt
Grau

All the effectiveness of the wide mouth bottle with a narrower opening for controlled hydration.

  • Speziell gestaltete Lippe hält den Fluss aufrecht, ohne den Stress bei Verschüttungen
  • Robust und lebenslang garantiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 946 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Gischt
Öffnung Eng
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'