Learn More
Thermo Scientific™ 316-Edelstahl-HPLC-Kapillarschläuche
Verwenden Sie gereinigte, polierte, passivierte und sofort gebrauchsfertige Thermo Scientific™ Kapillarschläuche aus Edelstahl 316 für HPLC.
Marke:  Thermo Scientific™ U-154
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10756524
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Kapillarschläuche aus Edelstahl 316 für Ultrahochdruck-Anwendungen. Vorgefertigte, quadratische, gratfreie Enden und Innenoberflächen gewährleisten Verbindungen mit minimalem Totvolumen. Sie sind gereinigt, poliert, passiviert und somit sofort gebrauchsfertig. Der Gebrauch dieser Schläuche für biologische Proben wird nicht empfohlen.
  • Geeignet für Ultrahochdruck-Anwendungen
  • Breite chemische Kompatibilität
  • Vorgefertigte, quadratische, gratfreie Enden und Innenoberflächen zur Verringerung von Verbindungen mit Totvolumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
Innendurchmesser 0,005 Zoll; Länge 20 cm; rot
0,005 in.
7,874 in.
Edelstahl
Kapillarschlauch
HPLC
0.127 mm
20 cm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.