Learn More
Thermo Scientific™ 316-Edelstahl-HPLC-Kapillarschläuche
Verwenden Sie gereinigte, polierte, passivierte und sofort gebrauchsfertige Thermo Scientific™ Kapillarschläuche aus Edelstahl 316 für HPLC.
Marke: Thermo Scientific™ U-152
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Kapillarschläuche aus Edelstahl 316 für Ultrahochdruck-Anwendungen. Vorgefertigte, quadratische, gratfreie Enden und Innenoberflächen gewährleisten Verbindungen mit minimalem Totvolumen. Sie sind gereinigt, poliert, passiviert und somit sofort gebrauchsfertig. Der Gebrauch dieser Schläuche für biologische Proben wird nicht empfohlen.
- Geeignet für Ultrahochdruck-Anwendungen
- Breite chemische Kompatibilität
- Vorgefertigte, quadratische, gratfreie Enden und Innenoberflächen zur Verringerung von Verbindungen mit Totvolumen
Spezifikation
HPLC | |
Innendurchmesser 0,005 Zoll; Länge 5 cm; rot | |
0.005 in. | |
1,969 in. | |
Edelstahl |
Kapillarschlauch | |
HPLC | |
0.127 mm | |
5 cm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.