Learn More
Watson-Marlow 313DW Pumpenkopf
Cabezales de tapa abatible para tubos continuos con caudales de hasta 3 l/min. Ampliables hasta 6 canales de caudal.
Marke: Watson-Marlow 033.3451.000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Baureihe 300 vereint Leistung, Funktionalität und Design. Mit dem auffälligen Klappdeckel-Design ist es ein OEM-Produkt nach Industriestandard. Anwendungsgebiete sind Medizingeräte, Biotechnologie und Diagnostik sowie viele andere Einsatzbereiche.
- Als Pumpenköpfe nur für Kunden erhältlich, die ihre eigenen Motoren/Steuerungen angeben möchten. In Versionen mit drei, vier, sechs und acht Rollen erhältlich. Mehr Rollen für höhere Genauigkeit und weniger Pulsation. Der Pumpenkopf 313 mit drei Rollen bietet maximale Fördermengen. Große Flexibilität mit neun Schlauchgrößen in vielen verschiedenen Schlauchwerkstoffen. Fördermengen von bis zu 2 L/Min. bei kontinuierlicher Förderung oder 3 L/Min. im Intervallbetrieb. Robuste IXEF Pumpenköpfe in verschiedenen Farben erhältlich.
Spezifikation
2000 mL/min. | |
1 | |
Flip Top Pumphead | |
400 rpm |
313DW | |
3 | |
Electroless Nickel Plated Hardened Steel, Glass Filled Nylon | |
Glass Filled Polypropylene, IXEF (Polyarylamide), Stainless Steel |