Learn More
RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: 10mm and Larger
Marke:  RETSCH 60.158.022400
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10300862
  • 304.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Analysensiebe mit anderen Maschenweiten sind auf Anfrage erhältlich.
Maschenweite: 100,00mm
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
Zertifikat zur Regelkonformität
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
22,40mm
ISO 3310/1
Schüttler AS 300
40mm
305mm