Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 305 mm Durchmesser x 40 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Marke:  RETSCH 60.158.000150
219.45 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10370282
  • 237.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Analysensiebe mit anderen Maschenweiten sind auf Anfrage erhältlich.
Maschenweite: 100 μm
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
Zertifikat zur Regelkonformität
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
150 μm
ISO 3310/1
Schüttler AS 300
40mm
305mm