missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH 305 dia. x 40mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Pore Sizes: 10mm and Larger

Marke:  RETSCH 60.159.012500

281.20 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10554292

  • 304.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Je 1
Analysesieb
Edelstahl
40mm
305mm
Edelstahl
12,5 mm
ASTM E 11
Schüttler AS 300
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote