Learn More
Fisherbrand™ PTFE-beschichtete Labormikrospatel aus Edelstahl
Das Löffelende dient zum Abmessen von Flüssigkeiten und Pulvern und das Spatelende eignet sich zum Trennen von Stoffen. Nickel Electro™ Mikro-Laborlöffel aus Edelstahl mit PTFE-Beschichtung sind nicht magnetisch und mit einer Antihaftbeschichtung versehen, die Mengenverluste verhindert.
Marke:  Fisherbrand™ 8145
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11513522
  • 20.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Edelstahl
  • Spatel/Löffel-Kombination mit zweifacher Einsatzmöglichkeit
  • Kein Haften von Materialien am Werkzeug durch PTFE-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
PTFE Xylan™
Ideal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie
Edelstahl
0,2 ml
Löffelspatel
-195°bis +260 °C
150 mm