Learn More
Fisherbrand™ Edelstahlspatel, Chattaway
Zum Kratzen und Aufnehmen von Materialien aus Flaschen oder Kolben. Nickel Electro™ Chattaway Spatel aus Edelstahl sind nicht magnetisch und metallblank. Kann für sterile Anwendungen verwendet werden.
Marke:  Fisherbrand™ 2318
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11533502
  • 59.80 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Kratzen und Aufnehmen von Materialien aus Flaschen oder Kolben. Nickel Electro™ Chattaway Spatel aus Edelstahl sind nicht magnetisch und metallblank. Können für sterile Anwendungen verwendet werden.
  • Hergestellt aus 304 18/8 Edelstahl
  • Abgerundetes gebogenes Ende zum Abschaben oder Heben von Materialien von/aus Flaschen oder Kolben
  • Nicht-magnetisch
  • Helle Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
5 Packungen
Autoklavierbar
Glänzend
10 mm
Edelstahl
Steril
Spatel
Für sterile Anwendungen
-196°bis +550 °C
350 mm