Learn More
Fisherbrand™ Leichter Chattaway Laborspatel aus 304 Edelstahl
Diese Spatel wurden mit hochwertigen Edelstahlkomponenten entwickelt und bieten gute mechanische Eigenschaften sowie ausgezeichnete Beständigkeit gegen viele korrosive Umgebungen.
Marke:  Fisherbrand™ 2303
Artikelnummer. 11563482
  • 35.30 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Laborspatel Chattaway aus Edelstahl 304 spec 18/8. Nicht magnetisch mit heller Oberfläche
  • Geliefert in 5er-Standardpackungen
Spezifikation
Spezifikation
5 Packungen
Autoklavierbar
Glänzend
8 mm
Edelstahl
Steril
Spatel
Für sterile Anwendungen
-196°bis +550 °C
150 mm