Learn More
Watson-Marlow Pumps Antrieb der Serie 300
Gehäusepumpen der Baureihe 300. Ein- oder Mehrkanal-Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog-, RS232-Steuerung und präziser Dosierung. Schlauchpumpen der Baureihe 300.
Marke:  Watson-Marlow Pumps 036.3134.00E
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15548361
  • 3915.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Laborpumpen der Baureihe 300 sind Tischpumpen mit manueller, Fern-, Analog- oder RS232-Steuerung. Die Pumpen der Baureihe 323 verfügen über eine chemikalienbeständige ABS-Oberseite und IP31-Schutz sowie über eine Folientastatur zur Steuerung der Pumpe und ein digitales LCD zur Anzeige der Drehzahl. Es gibt vier Modelle mit jeweils größerem Funktionsumfang:
  • 323Du Pumpen für hohe Fördermengen mit RS232-, automatischer und manueller Steuerung
  • 323U und 323U Pumpen mit analoger automatischer und manueller Steuerung
  • 323S hochleistungsfähige Pumpen mit manueller Steuerung
  • 323E Pumpen mit manueller Steuerung
  • Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
    • 313D und 313D Pumpenköpfe mit drei Rollen für Endlosschläuche
    • 314D und 314D2 Pumpenköpfe mit vier Rollen für Endlosschläuche
    • 314MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit vier Rollen und fünf Kanälen
    • 318MC Mikrokassetten-Pumpenköpfe mit acht Rollen und fünf Kanälen
    • 501RL und 501RL2 Pumpenköpfe für Endlosschläuche
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    LCD
    IP31
    323S
    Cased Pump
    400 rpm
    50/60 Hz
    ABS Plastic, Aluminum
    EU
    100/120/220/240 V
    ABS, Powder-coated Aluminium LM24