Learn More
Hamilton™ 30 Gauge, ansatzlose Nadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 2, 3 oder 4, 6/Pk.
Diese Kategorie von Nadeln wird ohne Ansatz geliefert, sodass sie nicht mit einer Hamilton Spritze verbunden werden können. Der Spitzenstil und die Länge der Schläuche können zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden.
Marke: Hamilton™ 22030-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Datenblatt
Gauge | 30 Gauge |
---|---|
Spitzentyp | 2, 3 oder 4 |
Nadellänge | Individuelle Nadellänge |
Autoklavierbar | Ja |
Verkaufsmenge | 6 Nadeln pro Packung |
Nabe | Keine Nabe |
Spezifikation
30 G | |
Ansatzlose Nadeln |