Learn More
Gilson™ 3-Way Valve Kit
These assemblies and packages add fraction collection capabilities to various Gilson instruments.
Marke:  Gilson™ 170730
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16686135
  • 1280.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • HPLC-Aufreinigungstechnik
  • Wird mit Fraktionssammler verwendet
Spezifikation
Spezifikation
FC203
1,5 mm