Learn More
Brannan™ 3-Wege-Bodenmessgerät
Brannan 3-Wege-Bodenmessgerät zur Messung der Licht-, Feuchtigkeits- und pH-Werte im Boden.
Marke: Brannan™ 13/400/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Feuchtigkeitsbereich von 1 bis 10 (1 bis 3: Trocken/4 bis 7: Normal/8 bis 10: Nass)
- pH-Bereich: pH 3,5 bis 8
- Relative Beleuchtungsstärke: 0 bis 2.000 Lux
- Robustes Gehäuse
- 2 x 180 mm-Metallsonden
- Keine Batterie erforderlich
Spezifikation
3-Wege-Bodenmessgerät | |
Feuchtigkeitsbereich: 1 bis 10 | |
Relative Beleuchtungsstärke 0 bis 2.000 Lux | |
260 x 60 x 37,5 mm |