Learn More
3-(Trifluormethylthio)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408857
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 946-65-6
Summenformel C8H4F3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 221.17
MDL-Nummer MFCD00236337
InChI-Schlüssel IVGAPIVNQABETQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-trifluoromethylthio benzoic acid, 3-trifluoromethyl thio benzoic acid, 3-trifluoromethyl sulfanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylsulfanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylsulfanyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethyl thio, 3-trifluoromethyl sulphanyl benzoic acid, 3-trifluoromethylthio benzoicacid, 3-carboxyphenyl trifluoromethyl sulphide
PubChem CID 688330
IUPAC-Name 3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]benzoate
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(SC(F)(F)F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
Schmelzpunkt 71°C to 74°C
Menge 1 g
Formelmasse 222.18
Reinheit (%) 97%