Learn More
[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanethiol, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10325012
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 25697-55-6
Summenformel C8H7F3S
Molekulargewicht (g/mol) 192.199
MDL-Nummer MFCD00042435
InChI-Schlüssel CQIQWIMXCPTQPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methanethiol, 3-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenylmethanethiol, 3-trifluoromethyl benzylthiol, m-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl benzylmercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thiol, acmc-1cnzu
PubChem CID 141236
IUPAC-Name [3-(trifluormethyl)phenyl]methanthiol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanethiol
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CF3C6H4CH2SH
Menge 1 g
Formelmasse 192.2
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch