Learn More
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Formelmasse | 250.22 |
Reinheit (%) | 96% |