Learn More
3-(Trifluormethoxy)phenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10183424
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 827-99-6
Summenformel C7H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.11
MDL-Nummer MFCD00040987
InChI-Schlüssel UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
PubChem CID 2733261
IUPAC-Name 3-(Trifluormethoxy)phenol
SMILES OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3700g/mL
Siedepunkt 69.0°C to 70.0°C (12.0 mmHg)
Flammpunkt 84°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3OC6H4OH
Brechungsindex 1.4450 to 1.4470
Menge 250 mg
Relative Dichte 1.37
Formelmasse 178.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit