Learn More
3-Thiophenemethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3-Thiophenemethylamineis an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Thiophenmethylamin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von der Luft fernhalten.
3-Thiophenmethylamin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von der Luft fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Thiophenemethylamine |
Dichte | 1.13 |
Siedepunkt | 102°C (15 mmHg) |
Brechungsindex | 1.566 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 113.18 |
Reinheit (%) | 97% |