Learn More
3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-[(Tert-butoxycarbonyl)amino]-5-hydroxybenzoic acid |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 253.25 |
Reinheit (%) | 95% |