Learn More
3-Sulfolen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309459
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
5000 g
It is a source of cisoid butadiene for Diels-Alder reactions. This chemical is also a convenient source of sulfur dioxide. It is a solvent used in the petrochemical industry for the extraction of aromatics from hydrocarbon streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie ist eine Quelle von Kisoid-Butadien für Diels-Alder-Reaktionen. Diese Chemikalie ist auch eine praktische Quelle für Schwefeldioxid. Sie ist ein Lösungsmittel, das in der petrochemischen Industrie zur Extraktion von Aromaten aus Kohlenwasserstoffströmen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Benzol, Ether.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-79-2
Summenformel C4H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 118.15
MDL-Nummer MFCD00005481
InChI-Schlüssel MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
PubChem CID 6498
IUPAC-Name 2,5-Dihydrothiophen 1,1-Dioxid
SMILES C1C=CCS1(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Sulfolene
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Dichte 1.314
Flammpunkt 112°C (233°F)
Menge 100 g
Beilstein 107004
Merck Index 14,8956
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,benzene,ether.
Formelmasse 118.15
Reinheit (%) 98%