Learn More
Fisherbrand™ 3-Stangen-Muffe, 0-13 mm
Zur gemeinsamen Fixierung von drei Stäben oder Röhrchen im rechten Winkel. Die Fisherbrand™ Drehbaren Drei-Wege-Stativverbindungsstücke können von Hand festgezogen werden.
Marke: Fisherbrand™ FB68507
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Flügelschrauben
- Für Stäbe und Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 13 mm
Spezifikation
0 bis 13 mm | |
3-Stangen-Muffe, 0 – 13 mm |