Learn More
3-Pyridinmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478553
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
3-Pyridinemethanol is a useful synthetic intermediate. Among other uses, it has been used in the synthesis of histone deacetylase inhibitors. It is also used to solubilize riboflavin and as a peripheral vasodilator; alcohol analog of nicotinic acid; a direct-acting peripheral vasodilator that is used in vasospasm and threatened gangrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-55-0
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD00006407
InChI-Schlüssel MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol
PubChem CID 7510
IUPAC-Name Pyridin-3-ylmethanol
SMILES OCC1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyridinemethanol
Schmelzpunkt -8°C to -6°C
Dichte 1.13
Siedepunkt 154°C (28 mmHg)
Flammpunkt 149°C (300°F)
Brechungsindex 1.545
Menge 50 g
Beilstein 107851
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,6527
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 98%