Learn More
3-Pyridinessigsäurehydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467457
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6419-36-9
Summenformel C7H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.596
MDL-Nummer MFCD00012819
InChI-Schlüssel XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-3-yl acetic acid hydrochloride, pyridine-3-acetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hydrochloride, 3-pyridylacetic acid hcl, pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hcl, 3-pyridinylacetic acid hcl, pyridine-3-acetic acid hcl, 2-3-pyridinyl acetic acid hydrochloride
PubChem CID 2723724
IUPAC-Name 2-Pyridin-3-yl-Essigsäure;Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CN=C1)CC(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyridineacetic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 158°C to 162°C
Menge 5 g
Beilstein 3696630
Merck Index 14,7971
Formelmasse 173.6
Reinheit (%) ≥98%