Learn More
3-Pyrazolidinon-Hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10397421
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1752-88-1
Summenformel C3H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 122.55
MDL-Nummer MFCD00043787
InChI-Schlüssel HAYWTXQRYXYRAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrazolidinone hydrochloride, pyrazolidin-3-one hydrochloride, 4,5-dihydro-1h-pyrazol-3-ol hydrochloride, 3-pyrazolidinone, monohydrochloride, tetrahydro-3h-pyrazol-3-one hydrochloride, 3-pyrazolidinone hcl, 3-pyrazolidone hydrochloride, ksc493k0l, pyrazolidin-3-on-hydrochloride, pyrazolidin-3-one hydrogen chloride
PubChem CID 2733712
SMILES [H+].[Cl-].O=C1CCNN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyrazolidinone hydrochloride
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
IUPAC-Name Pyrazol-3-idinon;hydrochlorid
Formelmasse 122.55
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • tetrahydro-3H-pyrazol-3-one hydrochloride