Learn More
3-(Phenylsulfonyl)propionitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379026
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10154-75-3
Summenformel C9H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 195.236
MDL-Nummer MFCD00047798
InChI-Schlüssel OVZPZPVSUAKTCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylsulfonyl propionitrile, 3-phenylsulfonyl propanenitrile, 3-phenylsulphonyl propiononitrile, 3-benzenesulfonyl propanenitrile, 3-phenylsulfonylpropionitrile, acmc-1bvrh, enamine_005271, 3-phenylsulfonyl propanitrile, 3-phenylsulphonyl-propionitrile, propanenitrile, 3-phenylsulfonyl
PubChem CID 82413
IUPAC-Name 3-(benzolsulfonyl)propannitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Phenylsulfonyl)propionitrile
Schmelzpunkt 94°C to 96°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 2051019
Formelmasse 195.24
Reinheit (%) 99%