Learn More
3-Phenylpropylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381996
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
3-Phenylpropylamine is is a compound used for the synthesis of various pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Phenylpropylamin ist eine Verbindung, die für die Synthese verschiedener Pharmazeutika verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Luft und unter trockenem Inertgas lagern. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2038-57-5
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
MDL-Nummer MFCD00008224
InChI-Schlüssel LYUQWQRTDLVQGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylpropylamine, benzenepropanamine, 1-amino-3-phenylpropane, hydrocinnamylamine, gamma-phenylpropylamine, 3-phenyl-n-propylamine, 3-phenyl-1-propylamine, 3-phenyl-1-propanamine, propylamine, 3-phenyl, 3-phenylpropanamine
PubChem CID 16259
IUPAC-Name 3-phenylpropan-1-amin
SMILES NCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpropylamine
Dichte 0.949
Siedepunkt 220°C to 221°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.525
Menge 50 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2205526
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Ethyl Acetate. Not miscible in water.
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) ≥98%