Learn More
3-Phenylphthalid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352917
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5398-11-8
MDL-Nummer MFCD00023099
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylphthalide
Schmelzpunkt 116°C to 118°C
Summenformel C15H12O2
Menge 5 g
Beilstein 159678
Synonym 2-benzoyl-3-phenyloxirane, chalcone oxide, 1,3-diphenyl-2,3-epoxy-1-propanone, chalcone epoxide, trans-chalcone oxide, phenyl 3-phenyloxiran-2-yl methanone, ccris 2214, trans-phenyl 3-phenyloxiranyl methanone, methanone, phenyl 3-phenyloxiranyl, phenyl 3-phenyl-2-oxiranyl methanone
InChI-Schlüssel UQGMJZQVDNZRKT-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C(=O)C3=CC=CC=C3
IUPAC-Name Phenyl-(3 -Phenyloxiran-2-yl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 224.26
PubChem CID 92219
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) 99%