Learn More
3-Phenoxytoluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494967
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3586-14-9
Summenformel C13H12O
Molekulargewicht (g/mol) 184.24
MDL-Nummer MFCD00008531
InChI-Schlüssel UDONPJKEOAWFGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxytoluene, 3-methyldiphenyl ether, m-phenoxytoluene, phenyl m-tolyl ether, ether, phenyl m-tolyl, benzene, 1-methyl-3-phenoxy, m-methylphenyl phenyl ether, 3-methylphenyl phenyl ether, unii-2zzi1z67wr
PubChem CID 19165
IUPAC-Name 1-methyl-3-phenoxybenzene
SMILES CC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxytoluene
Dichte 1.052
Siedepunkt 271°C to 273°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.574
Menge 100 g
Beilstein 2045714
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 97%