Learn More
3-Phenoxytoluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Phenoxytoluene |
Dichte | 1.052 |
Siedepunkt | 271°C to 273°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.574 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2045714 |
Formelmasse | 184.24 |
Reinheit (%) | 97% |