Learn More
3-Phenoxypropionsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473438
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7170-38-9
Summenformel C9H9O3
Molekulargewicht (g/mol) 165.17
MDL-Nummer MFCD00002769
InChI-Schlüssel BUSOTUQRURCMCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-phenoxypropionic acid, propanoic acid, 3-phenoxy, beta-phenoxypropionic acid, 3-penoxypropionic acid, 3-phenoxy-propionic acid, 3-phenoxypropionicacid, b-phenoxypropionate, 3-phenoxypropionate, 3-phenoxy-propanoate, beta-phenoxypropionate
PubChem CID 81596
IUPAC-Name 3-phenoxypropansäure
SMILES [O-]C(=O)CCOC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxypropionic acid
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Siedepunkt 243°C to 245°C
Menge 25 g
Beilstein 1638040
Formelmasse 166.17
Reinheit (%) ≥98%