Learn More
3-Phenoxyphenylboronsäure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-phenoxyphenylboronic acid |
CAS | 221006-66-2 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C12H11BO3 |
MDL-Nummer | MFCD07780272 |
Menge | 1 g |
Synonym | 3-phenoxyphenyl boronic acid, 3-phenoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 3-phenoxyphenyl, boronic acid, b-3-phenoxyphenyl, acmc-1cmad |
InChI-Schlüssel | LOPQWMNOCSRRSR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OB(O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1 |
IUPAC-Name | (3-Phenoxyphenyl)boronsäure |