Learn More
3-Phenoxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Phenoxybenzyl alcohol |
Schmelzpunkt | 4°C to 7°C |
Dichte | 1.149 |
Siedepunkt | 300°C |
Flammpunkt | 186°C (366°F) |
Brechungsindex | 1.593 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 475312 |
Formelmasse | 200.24 |
Reinheit (%) | 98% |