Learn More
3-Phenoxybenzenboronsäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495637
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
The extensive use of products containing PBDEs has resulted in the release of 3-Phenoxybenzeneboronic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die umfangreiche Verwendung von Produkten, die PBDE enthalten, hat zur Freisetzung von 3-Phenoxybenzolboronsäure geführt.
Löslichkeit
Schwer löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 221006-66-2
Summenformel C12H11BO3
Molekulargewicht (g/mol) 214.03
MDL-Nummer MFCD07780272
InChI-Schlüssel LOPQWMNOCSRRSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxyphenyl boronic acid, 3-phenoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 3-phenoxyphenyl, boronic acid, b-3-phenoxyphenyl, acmc-1cmad
PubChem CID 10130574
IUPAC-Name (3-Phenoxyphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 138°C to 143°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble.
Formelmasse 214.03
Reinheit (%) ≥97%