Learn More
3-Octanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 g
250 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 3-Octanol |
Schmelzpunkt | -45°C |
Dichte | 0.82 |
Siedepunkt | 175°C to 176°C |
Flammpunkt | 68°C (154°F) |
Geruch | Pleasant |
Brechungsindex | 1.427 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1719310 |
Formelmasse | 130.23 |
Show More |