Learn More
3-Nitrothiobenzimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478677
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70102-34-0
Summenformel C7H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 182.197
MDL-Nummer MFCD09757586
InChI-Schlüssel HDQCHDWHHGEXQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzene-1-carbothioamide, 3-nitrothiobenzamide, 3-nitrobenzothioamide, 3-nitro-thiobenzamide, 3-nitrobenzenethioamide, 3-nitro-thio-benzamide, benzenecarbothioamide, 3-nitro
PubChem CID 12668182
IUPAC-Name 3-Nitrobenzolcarbothioamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=S)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Nitrothiobenzamide
Menge 1 g
Formelmasse 182.2
Reinheit (%) 97%