Learn More
3'-Nitropropiophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11481938
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17408-16-1
Summenformel C9H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 179.175
MDL-Nummer MFCD00051516
InChI-Schlüssel VSPOTMOYDHRALZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-1-one, m-nitropropiophenone, 3-nitrophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-nitrophenyl, m-nitropropio-phenone, 3;-nitropropiophenone, acmc-209e7u, 3-nitropropiophenone, 1-3-nitrophenyl propan-l-one
PubChem CID 87096
IUPAC-Name 1-(3-Nitrophenyl)propan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Nitropropiophenone
Schmelzpunkt 99°C to 102°C
Menge 100 g
Beilstein 1954069
Formelmasse 179.18
Reinheit (%) 97%