Learn More
3'-Nitropropiophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3'-Nitropropiophenone |
Schmelzpunkt | 99°C to 102°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1954069 |
Formelmasse | 179.18 |
Reinheit (%) | 97% |