Learn More
3Nitrophenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10419871
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13331-27-6
Summenformel C6H6BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 166.93
MDL-Nummer MFCD00007193
InChI-Schlüssel ZNRGSYUVFVNSAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenyl boronic acid, 3-nitrobenzeneboronic acid, m-nitrophenylboronic acid, boronic acid, 3-nitrophenyl, m-nitrobenzeneboronic acid, benzeneboronic acid, m-nitro, nitrophenylboronic acid, m-nitophenyl boronic acid, 3-nitrophenyl boranediol
PubChem CID 1677
IUPAC-Name (3-nitrophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrophenylboronic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 289.0°C to 291.0°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NO2C6H4B(OH)2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 166.93
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Nitrophenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.