Learn More
3-Nitrobenzotrifluorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312306
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-46-4
Summenformel C7H4F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.109
MDL-Nummer MFCD00007260
InChI-Schlüssel WHNAMGUAXHGCHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, m-nitrobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl nitrobenzene, m-nitrotrifluorotoluene, benzene, 1-nitro-3-trifluoromethyl, 1,3-nitrobenzotrifluoride, m-nitrotrifluortoluol, usaf ma-5, 3-trifluoromethylnitrobenzene
PubChem CID 7386
IUPAC-Name 1-nitro-3-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Nitrobenzotrifluoride
Schmelzpunkt -5°C
Siedepunkt 201°C to 205°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Geruch Characteristic
Menge 25 g
UN-Nummer UN2306
Beilstein 2051362
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 97%